安全性情報
GF59964395
Aluminum nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 9.6 mm, condition translucent
別名:
AL643200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 599-643-95
直径
9.6 mm
厚さ
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
GF59964395-10EA:
GF59964395-3EA:
GF59964395-2EA:
GF59964395-1EA:
GF59964395-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)