詳細
Crystallographic D spacing ((0001) - c plane: 2.165 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1011) - s plane: 1.961 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1040) - m plane: 1.375 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1102) - r plane: 1.740 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1120) - a plane: 2.379 Angstrom)
Crystallographic D spacing ((1123) - n plane: 1.147 Angstrom)
single side polished
フォーム
single crystal substrate
硬度
9 mohs
L × W ×厚み
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2040 °C (lit.)
半導体特性
<0001>
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
物性
物理的形状
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634875-5EA:
634875-BULK:
634875-VAR:
634875-1EA:
資料
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
光起電力デバイスの継続的な効率向上は、材料の進歩と製造技術革新によってもたらされます。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.