Merck
GF57365118
窒化ホウ素
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607930
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥73,290
¥73,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥73,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥73,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 573-651-18
L
50 mm
直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)