Merck
GF77572064
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 115 × 115 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
別名:
ES301914
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 775-720-64
サイズ
115 × 115 mm
厚さ
0.012 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)