安全性情報
AR747
Supelco
Petroleum Coke (C, H, N, S)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥42,700
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥42,700
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
Alpha Resources
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Vol. Mat., BTU/Pound
Elemental Analysis
Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur
Trace Elements
Calcium (Ca), Iron (Fe), Nickel (Ni), Vanadium (V), Silicon (Si)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AR747-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)