Merck
GF74202050
powder, 2 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.97+%
別名:
AG006030
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥294,000
¥294,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥294,000
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥294,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.97%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 742-020-50
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
部分最大サイズ
2 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF74202050-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)