Merck
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
別名:
AG066015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
powder (alloy pre-cursor)
メーカー/製品名
Goodfellow 994-188-98
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm