安全性情報
GF71628521
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
別名:
NI706010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥88,350
¥88,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥88,350
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥88,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 716-285-21
重量
100 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF71628521-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)