Merck
GF71179735
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 0.5m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
別名:
CU200250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,440
¥24,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,440
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥24,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 711-797-35
L × W ×厚み
0.5 m × 15 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)