安全性情報
GF11581635
青銅
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
別名:
CU096010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,350
¥55,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,350
About This Item
UNSPSCコード:
30102011
NACRES:
NA.23
¥55,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 115-816-35
重量
1000 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF11581635-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)