Merck
GF18004823
Tinned copper alloy, CuSn
100m wire, 0.25mm diameter, annealed, pure sn coated
別名:
CU205140
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,130
¥41,130
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,130
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥41,130
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 180-048-23
L ×直径
100 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)