Merck
GF37093800
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 98%
別名:
NI076011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
powder (atomized)
メーカー/製品名
Goodfellow 370-938-00
重量
200 g
部分最大サイズ
150 μm