GF63391293
別名:
NI706011
GF63391293-1EA
¥243,600
1 of 10
Z742780
smartPans™ cahn style aluminim weighing dish
Sigma-Aldrich
900470
金ナノ粒子
GF18587975
ニッケル
774081
銅
773875
白金、ナノ粒子分散
735825
銀
GF45572474
鉄
Millipore
345798
Genapol® X-100, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
577995
356808
powder
Goodfellow 633-912-93
500 g
150 (micron)
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
第一種指定化学物質 特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF63391293-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.