Merck
GF61504455
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
別名:
CK226100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥70,570
¥70,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥70,570
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥70,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 615-044-55
重量
20 g
塊最大サイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)