Merck
GF88053734
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
別名:
AL643010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥103,800
¥103,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥103,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥103,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 880-537-34
サイズ
20 × 20 mm
厚さ
0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)