GF59404765
別名:
AC325717
1 of 10
Sigma-Aldrich
D8273
デオキシリボ核酸−セルロース, 一本鎖 仔ウシ胸腺DNA由来
D1626
デオキシリボ核酸 ナトリウム塩 サケ精巣由来
Millipore
16025
ブリリアントグリーン胆汁乳糖ブロス
38589
Salmonella Chromogen Agar Supplement
D1501
デオキシリボ核酸 ナトリウム塩 from calf thymus
2618
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
D8515
デオキシリボ核酸−セルロース, 二本鎖 仔ウシ胸腺DNA由来
1.01406
GranuCult® prime Violet Red Bile Lactose (VBRL) agar
1.05454
GranuCult® prime BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth
28614-U
Hamilton® 701Nシリンジ
fibers
Goodfellow 594-047-65
200 m
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
GF59404765-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.