Merck
GF56629042
ポリエーテルイミド
(PEI), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear amber
別名:
EI311050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,440
¥42,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,440
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥42,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 566-290-42
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
0.05 mm
clear amber
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)