Merck
GF29206852
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g, condition additive free polymer
別名:
ES366300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,360
¥41,360
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥41,360
出荷予定日2025年5月08日
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 292-068-52
重量
200 g
公称顆粒サイズ
5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)