Merck
GF49256332
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 1 m, filament diameter 0.011mm
別名:
AJ625710
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,140
¥30,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,140
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥30,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 492-563-32
L
1 m
直径
0.011 mm , filament diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)