GF41023448
別名:
SN076010
GF41023448-1EA
¥65,800
1 of 10
Sigma-Aldrich
316512
酢酸鉛(II) 三水和物
494682
酸化インジウムスズ
549541
酸化スズアンチモン
700460
酸化インジウムスズ、分散液
915440
338842
チタン酸バリウム(IV)
549657
酸化スズ(IV)
327492
白金
GF00049351
銀
GF34902109
炭素
powder
Goodfellow 410-234-48
500 g
75 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.