Merck
549541
Sigma-Aldrich
酸化スズアンチモン
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
別名:
ATO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,100
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
組成
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
表面積
47 m2/g
粒径
<50 nm
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
InChI Key
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
549541-BULK:
549541-VAR:
549541-5G:4548173168883
549541-25G:4548173168876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)