安全性情報
GF32200557
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
別名:
TI176010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥98,790
¥98,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥98,790
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥98,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 322-005-57
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF32200557-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)