Merck
GF15457608
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
別名:
TI176010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,870
¥74,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,870
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥74,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 154-576-08
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)