GF26031002
別名:
TI040400
1 of 10
Sigma-Aldrich
637262
酸化チタン(IV)、ルチル
224227
718467
酸化チタン(IV)
232033
酸化チタン(IV)、アナターゼ
248576
GF17950372
タングステン
637254
204757
914401
Titanium dioxide milled nanofibers
SAFC
1.00805
Titanium(IV) oxide
foil
Goodfellow 260-310-02
150 × 150 mm
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.