Merck
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
別名:
AL526020
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥95,420
¥95,420
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥95,420
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥95,420
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 254-425-35
重量
100 g
部分最大サイズ
50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)