Merck
GF18533527
カドミウム
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99+%
別名:
CD006110
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,100
¥148,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cd
CAS番号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141707
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥148,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 185-335-27
抵抗性
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
200 g
塊最大サイズ
5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI Key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF18533527-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)