Merck
GF17659873
カドミウム
powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.9%
別名:
CD006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cd
CAS番号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141707
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 176-598-73
抵抗性
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
200 g
部分最大サイズ
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI Key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF17659873-1EA:
試験成績書(COA)