安全性情報
GF15613927
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 0.1_kg, condition atomized
別名:
CU086011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,010
¥33,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,010
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥33,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 156-139-27
部分最大サイズ
100 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF15613927-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)