Merck
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
別名:
NI055113
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,320
¥50,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,320
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥50,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 133-951-35
L
1000 m
直径
0.045 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)