Merck
GF12578799
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
別名:
FE226805
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,450
¥40,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,450
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥40,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
spheres (grade 100)
品質
precision sphere
包装
1 ea of 100 pieces
メーカー/製品名
Goodfellow 125-787-99
直径
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)