Merck
GF12491793
タングステン
powder, max. particle size 250 micron, weight 1000 g, min. particle size 50 micron
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥207,800
¥207,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥207,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥207,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 124-917-93
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
部分最大サイズ
250 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF12491793-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1