Merck
267554
Sigma-Aldrich
タングステン
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
9.5 G
¥8,160
¥8,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
9.5 G
¥8,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
wire
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
直径
0.25 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tungsten (W) wire can be used for a variety of applications such as:
  • fabrication of tungsten tips which can be used as field emitters, nanoprobes and scanning tunneling microscope (STM) probes.[1]
  • increase of the band gap of amorphous silicon germanium alloy.[2]
  • formation of tungsten fibers for potential usage in the lighting industry.[3]
数量
9.5 g = 10 m; 95 g = 100 m
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267554-9.5G:
267554-95G:
267554-BULK:
267554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
タングステン wire reel, 25m, diameter 0.05mm, clean, 99.95%
GF49634208
タングステン
タングステン wire reel, 100m, diameter 0.01mm, hard, 99.95%
GF19149756
タングステン
タングステン wire reel, 5m, diameter 0.5mm, clean, 99.95%
GF54340118
タングステン
タングステン wire reel, 100m, diameter 0.025mm, gold plated, 99.95%
GF58849879
タングステン
タングステン wire reel, 50m, diameter 0.5mm, clean, 99.95%
GF42289847
タングステン
タングステン wire reel, 25m, diameter 0.025mm, clean, 99.95%
GF46434281
タングステン
タングステン mesh, 100x100mm, nominal aperture 0.2mm, wire diameter 0.05mm, 100 wires/inch, open area 64%, plain weave mesh, 99.95%
GF27394702
タングステン
Tungsten fibre-reinforced composites for advanced plasma facing components
Neu R, et al.
Nuclear Materials and Energy, 12(1-2), 1308-1313 (2017)
Improving narrow bandgap a-SiGe: H alloys grown by hot-wire chemical vapor deposition
Xu Y, et al.
Thin Solid Films, 430(1-2), 197-201 (2003)
Recrystallization of tungsten wire for fabrication of sharp and stable nanoprobe and field-emitter tips
Greiner M and Kruse P
The Review of Scientific Instruments, 78(2), 026104-026104 (2007)
Michael L Crichton et al.
Biomaterials, 34(8), 2087-2097 (2012-12-25)
The recent emergence of micro-devices for vaccine delivery into upper layers of the skin holds potential for increased immune responses using physical means to target abundant immune cell populations. A challenge in doing this has been a limited understanding of
Weijie Zhao et al.
ACS nano, 7(1), 791-797 (2012-12-22)
Geometrical confinement effect in exfoliated sheets of layered materials leads to significant evolution of energy dispersion in mono- to few-layer thickness regime. Molybdenum disulfide (MoS(2)) was recently found to exhibit indirect-to-direct gap transition when the thickness is reduced to a