安全性情報
GF08328797
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 315 mm
別名:
ES301061
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥80,190
¥80,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥80,190
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥80,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 083-287-97
L
5 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.006 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF08328797-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)