Merck
GF63250848
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton hn
別名:
IM301300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 632-508-48
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.05 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3