安全性情報
GF35936365
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, clear clear
別名:
ES301302
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,800
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 359-363-65
L
1 m
厚さ
0.075 mm
clear clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF35936365-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)