Merck
M47353
Sigma-Aldrich
グルタル酸モノ-メチル
95%
別名:
Monomethyl glutarate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,010
25 G
¥21,500
¥5,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,010
25 G
¥21,500
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)3COOCH3
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1762381
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M47353-25G:
M47353-100G:
M47353-5G:
M47353-BULK:
M47353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Abrupt changes in the concentrations of five prostatic tumor-associated markers in serum after acute myocardial infarction.
D Hardeman et al.
Clinical chemistry, 38(4), 605-607 (1992-04-01)
Issan Zhang et al.
Cell death discovery, 4, 41-41 (2018-10-12)
Glioblastoma multiforme is one of the most aggressive brain tumors and current therapies with temozolomide or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat) show considerable limitations. SAHA is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor that can cause undesirable side effects due to the