Merck
D96006
Sigma-Aldrich
グルタル酸ジエチル
≥99%
別名:
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥17,300
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥17,300
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D96006-25G:
D96006-100G:
D96006-VAR:
D96006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J P Turner et al.
British journal of pharmacology, 104(2), 445-451 (1991-10-01)
1. The effects of L-glutamate diethyl ester (GDEE) HCl, glutarate diethyl ester (GlrDEE) and glutarate dimethyl ester (GlrDME) on depolarizing responses to alpha-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA), kainate (Kain), N-methyl-D-aspartate (NMDA) and quisqualate (Quis), and spontaneous paroxysmal discharges (SPDs) were examined. Experiments
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples