Merck
F7407
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,640
¥4,640
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,640
About This Item
化学式:
FC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
126.13
Beilstein:
1446930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,640
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI Key
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F7407-25G:
F7407-5G:
F7407-VAR:
F7407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR