安全性情報
F6312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(4-ペンテニル)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
別名:
(S)-N-Fmoc-α-4-n-ペンテニルアラニン, Fmoc-(S)-2-(4-ペンテニル)アラニン, Fmoc-(S)-2-アミノ-2-メチル-ヘプト-6-エン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥78,200
5 G
¥200,000
¥78,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥78,200
5 G
¥200,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO4
CAS番号:
分子量:
379.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
¥78,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Fmoc-(S)-2-(4-ペンテニル)Ala-OH, ≥97%
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
<30 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI Key
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Fmoc-(S)-2-(4-ペンテニル)Ala-OHは、ペプチドライブラリーの作製に使用できるFmoc保護アミノ酸です。[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F6312-BULK:
F6312-VAR:
F6312-5G:
F6312-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Z-selective olefin metathesis on peptides: Investigation of side chain influence, preorganization, and guidelines in substrate selection.
O?Leary D J and Grubbs R H
Amino Acids, 5, S13-S13 null
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing