Merck
EME00098
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14BrNO4
分子量:
364.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(COC(C(OC)=C1)=CC=C1C=O)NC(C=C2)=CC=C2Br
InChI
1S/C16H14BrNO4/c1-21-15-8-11(9-19)2-7-14(15)22-10-16(20)18-13-5-3-12(17)4-6-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,20)
InChI Key
RLVKMMUCVSOHGC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)