Merck
E45201
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylcyanoacetate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CN)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
189.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5053 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
InChI Key
SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E45201-5G:4548173195599
E45201-25G:4548173195582
E45201-1KG:
E45201-VAR:
E45201-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)