Merck
E2269
Sigma-Aldrich
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
≥98%
別名:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
234.16
Beilstein:
3920126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Compound for preparation of "edisylate" salts
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E2269-VAR:
E2269-5G:
E2269-BULK:
E2269-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)