Merck
DWKW217931
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity (1,250 mL), white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 6 ea
別名:
W217931
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
認証
suitable for EPA 1613
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
with cap
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W217931
ボトル 直径× H
(108 mm) (192 mm)
キャパシティ
(1,250 mL)
フィッティング
70-400 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.