Merck
DWKW216965
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
別名:
W216965
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
36 EA
¥21,300
¥21,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
36 EA
¥21,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥21,300
Check Cart for Availability
物質
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
without cap
包装
case of 36 ea Single bulk pack
メーカー/製品名
WHEATON® W216965
ボトル 直径× H × W
(99 mm) (178 mm) (400 mm)
キャパシティ
(1,000 mL)
フィッティング
53-400 neck
53-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)