Merck
Z250171
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, PTFE flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PTFE flat liner
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
キャップサイズ
38-400
ジョイント
Joints threaded neck (38-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216947
キャパシティ
4 oz (125 mL)
直径× H
54 mm × 95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.