Z263141
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 8 oz (250 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥27,500
¥27,500
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥27,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥27,500
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
キャップサイズ
45-400
ジョイント
Joints threaded neck (45-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216942
キャパシティ
8 oz (250 mL)
直径× H
66 mm × 119 mm
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Wheaton wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
- Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
- A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
- Ideal for general, small to large volume storage.
- Includes a tamper-evident seal for sample protection.
特徴および利点
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック