Merck
DWKFDF130N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 250 mL
別名:
FDF130N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
class B tolerance
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon FDF130N
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特徴および利点
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)