DWK63A53P
別名:
63A53P
DWK63A53P-1000EA
¥39,800
1 of 10
Sigma-Aldrich
158127
パラホルムアルデヒド
252549
ホルムアルデヒド 溶液
47608
F8775
P6148
D8537
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
8.18708
Formaldehyde solution 37%
15512
S6268
Sigma パスツールピペット
P4417
リン酸緩衝生理食塩水
Borosilicate glass/PTFE
Cotton-plugged
pkg of 1000 ea
Kimble® 63A53P
5.75 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
DWK Life Sciences ガラス器具・製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.