Merck
DWK374321
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Large Glass Sinker (fits 6 and 8mm ID Tubing)
別名:
374321
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EACH
¥27,800
¥27,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EACH
¥27,800
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥27,800
Check Cart for Availability
物質
polypropylene nozzle
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 374321
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
特徴および利点
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)