Merck
DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
別名:
261313309
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EACH
¥19,400
¥19,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EACH
¥19,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.17
¥19,400
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile; autoclaved
特徴
graduations: no
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
DURAN® 261313309
チューブ直径
(25 mm)
チューブ容量
(27 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)